Learn More
Agua con ácido trifluoroacético al 0,1 %, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water with 0.1% trifluoroacetic acid |
CAS | 7732-18-5 |
Fórmula molecular | H2O |
Número MDL | MFCD00011332 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Sinónimo | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
Clave InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
Nombre IUPAC | oxidano |
Peso molecular (g/mol) | 18.015 |
Mostrar más |
Título del producto
Agua con ácido trifluoroacético al 0,1 %, Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido