Learn More
Agua, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10530194
Agua, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530194
1 L, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 10530194
Marca: Thermo Scientific Acros 389400010
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Absorbancia 0.01 max. (water, 1cm, 254nm)
Nombre del producto químico o material Water
pH 5 to 8
Color Incolora
Punto de ebullición 100.0°C
Conductividad 6μS/cm Max.
Fórmula lineal H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Análisis
Envase Frasco de plástico
Viscosidad 0.89 mPa.s (25°C)
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 1 L
Índice de refracción 1.3334
Gravedad específica 1
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Agua, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >