Learn More
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Stainless Steel
Código de producto. 10165321
Change view
Click to view available options
Incluye:
Sin piezas ortopédicas externas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
10165321 Sin piezas ortopédicas externas cada uno
1 options
Código de producto. 10165321
Marca: Karl Hecht™ 44263010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Circular rack that fits perfectly in a low-form, 1000mL beaker. Karl Hecht™ Water Bath Rack, Stainless Steel holds up to 9 test tubes or centrifuge tubes.
  • Stainless steel construction.
  • Central support rod and top loop for lifting.
  • Holds up to 9 test tubes or centrifuge tubes up to 18mm in diameter.
  • Fits into a low form, 1000mL beaker.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Beaker, low-form, 1000mL
Admite 9 18 mm dia. Tubes
Incluye Sin piezas ortopédicas externas
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 100 mm