Learn More
Agua, (grado de biotecnología), Fisher BioReagents
95.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
4 L
20 L
Envase:
Poly CUBE
Descripción
El agua de grado de biotecnología puede usarse para varios procedimientos de pruebas biológicas.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
pH | 7 |
Color | Incolora |
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
Índice Merck | 15, 10237 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02 |
Grado | Biotecnología |
Envase | Poly CUBE |
Presión de vapor | 17.5mmHg at 20°C |