Learn More
Blanco de agua para ICP, ASTM Tipo I, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
- Matriz de agua DI en blanco
- Volumen de 500 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water Blank |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Cantidad | 500 mL |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Grado | Assurance |
Disolvente o matriz | H2O |
Product intended for laboratory use only