Learn More
Agua, grado de cultivo celular (sin endotoxinas)
Código de producto. 10183152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
100 ML
1000 ml
500 ML
paquete de 6
10183152 100 ml 100 ML
10001342 500 ml 500 ML
10011342 1 l 1000 ml
11586271 6 x 500 mL paquete de 6
10185873 6 x 1 L paquete de 6
5 options
Código de producto. 10183152
Marca: HyClone products Cytiva SH30529.01
Edge
Elimine endotoxinas con el agua graduada para cultivos celulares HyClone™, disponible en diversos volúmenes tanto para procesos de investigación como de fabricación.
  • Sin endotoxinas; no contiene bacterias gramnegativas detectables
  • Garantiza <la ausencia de endotoxinas con un límite de detección máximo de 0,005 UE/ml de endotoxinas mediante ensayo turbidimétrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH De 5.0 a 7.0
Cantidad 100 ml