Learn More
Agua, grado de cultivo celular (sin endotoxinas)
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Descripción
- Sin endotoxinas; no contiene bacterias gramnegativas detectables
- Garantiza
Especificaciones
Especificaciones
pH | Desde 5,0 hasta 7,0 |
Descripción | Water, Cell Culture Grade (Endotoxin-Free) |
Endotoxina | <0.005EU/mL |
Cantidad | 6 x 500 mL |
Forma física | Líquido |