Learn More
Agua, certificado AR de análisis, certificado AR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10501670 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
10 LT
25 LT
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10501670 5 L Recipiente de plástico 5 LT
10345770 5 L Frasco de plástico de HDPE 5 LT
10589770 10 L Bolsa en caja 10 LT
10626852 25 L Recipiente de plástico 25 LT
4 options
Código de producto. 10501670
Marca: Fisher Chemical W/0100/FP21
Solicitar formato a granel o personalizado
Agua, certificado AR de análisis, certificado AR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7732-18-5
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Fórmula molecular H2O
Número MDL 11332
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02g/mol
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 17.5mmHg at 20°C
Cantidad 5 L
Forma física Líquido