Learn More
Heidolph instruments Colector de distribución de agua
Distribuya el refrigerante desde una sola fuente de forma uniforme. El colector de distribución de agua Heidolph™ puede distribuir uniformemente hasta cinco condensadores y, a continuación, recombinar el flujo hacia una tubería de salida.
Marca: Heidolph instruments 505-81030-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Distribuya hasta 5 condensadores.
- Recombina el flujo hacia un tubo de salida.
- Válvulas de cierre a prueba de fugas.
Especificaciones
Sistema de agitador magnético Starfish. | |
Distribución de agua. | |
Válvulas de cierre a prueba de fugas. |