Learn More
Agua, ADNasa, sin ARNasa, MP Biomedicals™
Código de producto. 11475792
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Perfecta para su uso con descontaminantes RNase-Erase™ y DNA-Erase™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota Sterile, Nuclease Free
CAS 7732-18-5
Notas de grado de pureza A sterile solution, completely free of detectable DNase (exo and endo) and RNase; DEPC treated
Fórmula molecular H2O
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Cantidad 500 mL