Learn More
Agua, extra pura, desionizada, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 L
25 L
Envase:
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100.0°C |
Conductividad | 5.0μS/cm Max. |
Fórmula lineal | H2O |
Fieser | 16,383 |
Índice Merck | 15, 10237 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02 |
Grado | Extra puro |
Envase | Tambor de plástico |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467359 | Certificado de análisis | 11/11/2024 | 345470050,345470250 |
A0460819 | Certificado de análisis | 12/03/2024 | 345470050,345470250 |
A0460820 | Certificado de análisis | 04/03/2024 | 345470050,345470250 |
A0458864 | Certificado de análisis | 11/01/2024 | 345470050,345470250 |
A0449204 | Certificado de análisis | 09/01/2024 | 345470050,345470250 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Water
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Agua, extra pura, desionizada, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido