Learn More
Gibco™ Agua para inyectables (WFI) para cultivos celulares
Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
19.04€ - 183.00€
Especificaciones
pH | 4 to 6 |
---|---|
Grado | Grado de cultivo celular; analizado para determinar su contenido en endotoxina |
Esterilidad | Sterile-filtered |
Tratamiento(s) | Ninguno |
Método de purificación | Distilled and filtered (0.1 μm) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10378939
|
Gibco™
A1287301 |
500 mL |
19.04€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10282830
|
Gibco™
A1287302 |
1000 mL |
34.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12093835
|
Gibco™
A1287303 |
10 x 500 mL |
176.00€
5000 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10690861
|
Gibco™
A1287304 |
6 x 1000 mL |
183.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El agua para inyectables (WFI) Gibco™ para cultivo celular cumple la monografía de la USP para agua de inyectables envasada a granel para uso comercial en otros lugares.
- El agua está preparada mediante destilación y filtración (0,1 µm), sin sustancias añadidas.
- Además de cumplir con las normas de USP, cada lote se somete a pruebas de calidad para determinar la esterilidad, endotoxinas, conductividad, pH, osmolalidad y sustancias oxidables.
- La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente.
- Se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones y la dilución de tampones.
- Debe almacenarse de 15 °C a 30 °C.
Especificaciones
4 to 6 | |
Sterile-filtered | |
Distilled and filtered (0.1 μm) | |
Gibco™ |
Grado de cultivo celular; analizado para determinar su contenido en endotoxina | |
Ninguno | |
Temperatura ambiente | |
Embalaje sostenible |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.