Learn More
Agua, HPLC para análisis de gradientes, Fisher Chemical
29.30 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Color | Transparente |
Punto de ebullición | 212°F |
Grado | HPLC |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 2.5 L |