Learn More
Agua, para grado de gradiente de HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
Nombre de nota | For HPLC gradient grade |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100.0°C |
Fórmula lineal | H2O |
Fieser | 16,383 |
Índice Merck | 15, 10237 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02 |
Grado | Gradiente de HPLC |
Envase | Frasco de vidrio |