Learn More
Water, Microbial Cell Culture Grade, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de polietileno Nalgene
Descripción
Agua ultrapura para la preparación de medios de crecimiento microbiológico.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
Nombre de nota | 0.03μm filtered and autoclaved |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100°C |
Conductividad | 2μS/cm Max. |
Endotoxina | 0.025 EU/mL max. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.01 |
Grado | Cultivo celular microbiano |
Envase | Frasco de polietileno Nalgene |
Presión de vapor | 17.5mmHg at 20°C |