Learn More
Agua, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas, Thermo Scientific Chemicals
80.51 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
Nombre de nota | DNase, RNase, Protease free |
Punto de ebullición | 100.0°C |
Fórmula lineal | H2O |
Fieser | 16383 |
Índice Merck | 15, 10237 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02 |
Grado | Biología molecular |
Envase | Frasco de plástico |
Viscosidad | 0.89 mPa.s (25°C) |