Learn More
Agua, grado de biología molecular, Fisher BioReagents
Código de producto. 10490025
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 l
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
20 litros
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10490025 100 mL Frasco de polietileno 100 ml
10505854 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 litro
10154604 4 L Poly CUBE 4 litros
10318354 10 L Poly CUBE 10 litros
10517554 20 l Poly CUBE 20 litros
5 options
Código de producto. 10490025
Marca: Fisher BioReagents BP2819100
Solicitar formato a granel o personalizado
Para muchos procedimientos fundamentales de biología molecular
El agua de calidad para biología molecular ultrapura y desionizada es idónea para muchos procedimientos fundamentales como PCR, electroforesis, secuencia de ADN y tampones para análisis enzimáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota 0.03μm filtered to ensure high purity
pH 7
Color Incolora
Punto de fusión 0 °C
Punto de ebullición 100 °C
Conductividad <2μS/cm
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
ADNasa Sin ADNasa
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Biología molecular
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 17.5mmHg at 20°C
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0.03 μ
Tratamiento(s) Deionized
Densidad 1.000g/cm³
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido