Learn More
Agua, sin nucleasas, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15644028
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Agua, sin nucleasas, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15644028 Tienda Thermo Scientific Productos
10 x 1 mL, Frascos Nalgene
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
5 L
Envase:
Caja en posición vertical
Frascos Nalgene
Código de producto. 15644028
Marca: Thermo Scientific J71786.X^
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Biología molecular
Envase Frascos Nalgene
Densidad 1
Cantidad 10 x 1 mL
Gravedad específica 1.000
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote240339 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Número de lote241531 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Número de lote235131 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/02/2024 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Número de lote197595 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2023 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Número de lote203204 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2023 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Agua, sin nucleasas, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals >