Learn More
Agua, sin nucleasas, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
5 L
Envase:
Caja en posición vertical
Frascos Nalgene
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02 |
Grado | Biología molecular |
Envase | Frascos Nalgene |
Densidad | 1 |
Cantidad | 500 mL |
Gravedad específica | 1.000 |
Forma física | Líquido |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Agua, sin nucleasas, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido