Learn More
Agua, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical
Código de producto. p-3112118 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
4 LT
500 ml
Código de producto. 10095164
Marca: Fisher Chemical W6500
Solicitar formato a granel o personalizado
Agua, H2O, número CAS-7732-18-5, monóxido de dihidrógeno, óxido de dihidrógeno, 1 l, <-0,005 AU a 280 nm, <-0,005 AU a 260 nm, <-0,005 AU a 254 nm, <-0,01 AU a 210 nm, <-0,01 AU a 230 nm, <-0,01 AU a 240 nm, <-0,01 AU a 220 nm, 10 ppb máx., 100 grados C, 20 ppb máx.
Agua, H2O, número CAS-7732-18-5, monóxido de dihidrógeno, óxido de dihidrógeno, 1 l, <-0,005 AU a 280 nm, <-0,005 AU a 260 nm, <-0,005 AU a 254 nm, <-0,01 AU a 210 nm, <-0,01 AU a 230 nm, <-0,01 AU a 240 nm, <-0,01 AU a 220 nm, 10 ppb máx., 100 grados C, 20 ppb máx.
EcoSafPak™ es un sistema de envasado respetuoso con el medio ambiente fabricado con material 100 % reciclable por un proveedor certificado por SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL 11332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Absorbancia ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm
Nombre del producto químico o material Water
pH 7
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Notas de grado de pureza LC-MS & UHPLC-UV
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado OPTIMA™ LC-MS
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación ≤1ppm
Presión de vapor 17.5mmHg at 20°C
Filtrado Filtrado a 0,03 micras.
Densidad 1.000g/cm³
Certificado de análisis Actual Lot Analysis reported on label; Certificate of Actual Lot Analysis available on request
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido