Learn More
Thermo Scientific™ Agar para el recuento de placa de agua de agar, en frasco
Click to view available options
Peso de llenado:
100,0 g +1,5 g
200,0g +2,5g
De 198 a 202 g
De 248 a 252 g
Origen de fabricación:
Alemania
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 10
Descripción
Haga recuento de todos los microorganismos cultivables del agua mediante la técnica de recuento de colonias con el agar para recuento de placa de agua Thermo Scientific™ Oxoid™ preparado en frascos..Este medio nutritivo no selectivo cumple la norma ISO 6222:1999 (E) Calidad del agua. Enumeración de microorganismos cultivables. Recuento de colonias por siembra en medio de cultivo de agar nutritivo1.
Todos los tipos de agua contienen una variedad de microorganismos derivada de distintas fuentes, como el suelo y la vegetación. La estimación de las cifras globales proporciona información útil para la evaluación y la vigilancia de la calidad del agua. Se suelen realizar recuentos independientes de los microorganismos que pueden crecer y formar colonias en medios de agar nutritivo a 36 °C y 22 °C.
Los recuentos de colonias son útiles para evaluar la integridad de las fuentes de aguas subterráneas y la eficacia de los procesos de tratamiento de aguas, como la coagulación, la filtración y la desinfección. Asimismo, proporcionan una indicación de la pulcritud e integridad del sistema de distribución. También se pueden utilizar para evaluar la idoneidad del suministro de agua para la preparación de alimentos y bebidas y evitar así la contaminación del producto con organismos de alteraciones.
El principal valor de los recuentos de colonias radica en la detección de cambios respecto a los recuentos esperados, en base a un control frecuente y a largo plazo. Cualquier aumento repentino del recuento puede ser una advertencia temprana de contaminación grave e indicar la necesidad de una investigación investigation.1
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Los recuentos de colonias son útiles para evaluar la integridad de las fuentes de aguas subterráneas y la eficacia de los procesos de tratamiento de aguas, como la coagulación, la filtración y la desinfección. Asimismo, proporcionan una indicación de la pulcritud e integridad del sistema de distribución. También se pueden utilizar para evaluar la idoneidad del suministro de agua para la preparación de alimentos y bebidas y evitar así la contaminación del producto con organismos de alteraciones.
El principal valor de los recuentos de colonias radica en la detección de cambios respecto a los recuentos esperados, en base a un control frecuente y a largo plazo. Cualquier aumento repentino del recuento puede ser una advertencia temprana de contaminación grave e indicar la necesidad de una investigación investigation.1
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Formato | Frasco de jarabe de 125 ml |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Peso de llenado | 100,0 g +1,5 g |
| Tipo de empaquetado | 10 frascos de sirope en una caja |
| Cantidad | 10/paq. |