Learn More
Agua, pura, desmineralizada, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 L
20 L
Envase:
Lata de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
pH | Desde 6 hasta 8 |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 100,0 °C |
Conductividad | 5.0μS/cm max. |
Fórmula lineal | H2O |
Fieser | 16,383 |
Índice Merck | 15, 10237 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02 |
Grado | Pure |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Water
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Agua, pura, desmineralizada, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido