Learn More
Miele Professional™ Purificación de aguas
Tienda Miele Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lavadores-desinfectadores
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Apto para VE / TE P 2800 y VE / TE P 2000
- Posibilidad de conexión a medidor de conductividad / caudalímetro
- Dimensiones exteriores: Al 835 (820 sin tapa), An 300, P 600 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color (general) | Blanco loto |
| Descripción | Aqua Purificator PG 8595 |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadores-desinfectadores |
| Tipo | Tratamiento de aguas |
| Material | Lámina galvanizada, blanco loto |
| Anchura (métrico) | 300 mm |
| Altura (métrico) | 835 mm |
| Fondo (métrico) | 600 mm |
| Peso neto (métrico) | 26,5 kg |