Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de almacenamiento para sistemas de purificación de agua
Código de producto. 11337091 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
100 l
Capacidad de 100 l
Capacidad de 30 l
Capacidad de 60 l
Depósito de agua de suministro
Desbordamiento esterilizado
Capacidad (métrico):
100 L
30 L
30 L
60 L
De 30 a 100 l
Incluye:
Depósito
N/D
Pantalla de nivel
Pantalla de nivel, bomba de recirculación
Tanque
Para utilizar con (equipo):
GenPure; GenPure Pro; GenPure xCAD
Pacific RO, Pacific TII
Pacific TII
Sistemas de purificación de agua mart2Pure, Pacific y LabTower.
Smart2Pure
Smart2Pure 12
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11337091
Marca: Thermo Scientific™ 50155500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene de manera segura agua purificada de su sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ o Smart2Pure™ mediante uno de estos depósitos de almacenamiento compatibles.
Almacene de manera segura, agua purificada de un sistema compatible, con los depósitos de almacenamiento para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™. Para uso con sistemas Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ o Smart2Pure™, estos depósitos son compatibles con los siguientes modelos: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII y Smart2Pure.
Características:
  • La amplia abertura facilita una limpieza sencilla y eficaz.
  • Los filtros de seguridad opcionales incluyen una absorción de CO2 que evita que los aumentos de conductividad provoquen una transferencia de CO2 y un desbordamiento esterilizado para evitar que los microorganismos entren en el depósito de agua y la contaminen.
  • El depósito de polietileno se ha construido con materiales inertes y opacos.
  • La bomba de recirculación (opcional) protege el agua de la proliferación bacteriana durante los períodos de reposo a la vez que mantiene un valor de conductividad bajo.
  • El montaje en pared es opcional.
  • La salida de fondo cónico permite un drenaje completo.
Para su uso exclusivo con Genpure, GenPure Pro y sistemas de purificación GenPure xCAD:
  • 06,5038
  • 06,5068
Para su uso exclusivo con sistemas de purificación de agua Pacific RO:
  • 06,5034
  • 06,5064
  • 06,5084
Para su uso exclusivo con sistemas de purificación de agua Pacific TII:
  • 06,5032
  • 06,5062
  • 06,5082
Para su uso exclusivo con sistemas de purificación de agua Pacific RO y Pacific TII:
  • 06,5033
  • 06,5063
  • 06,5083
Para su uso exclusivo con sistemas de purificación de agua SMART2Pure 12:
  • 06,5040
  • 06,5070
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 L
Para utilizar con (equipo) Pacific RO, Pacific TII
Tipo Capacidad de 60 l
Incluye Pantalla de nivel