Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de almacenamiento para sistemas de purificación de agua
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
100 l
Capacidad de 100 l
Capacidad de 30 l
Capacidad de 60 l
Depósito de agua de suministro
Desbordamiento esterilizado
Capacidad (métrico):
100 L
30 L
30 L
60 L
De 30 a 100 l
Incluye:
Depósito
N/D
Pantalla de nivel
Pantalla de nivel, bomba de recirculación
Tanque
Para utilizar con (equipo):
GenPure; GenPure Pro; GenPure xCAD
Pacific RO, Pacific TII
Pacific TII
Sistemas de purificación de agua mart2Pure, Pacific y LabTower.
Smart2Pure
Smart2Pure 12
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Almacene de manera segura, agua purificada de un sistema compatible, con los depósitos de almacenamiento para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™. Para uso con sistemas Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ o Smart2Pure™, estos depósitos son compatibles con los siguientes modelos: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII y Smart2Pure.
Características:
- La amplia abertura facilita una limpieza sencilla y eficaz.
- Los filtros de seguridad opcionales incluyen una absorción de CO2 que evita que los aumentos de conductividad provoquen una transferencia de CO2 y un desbordamiento esterilizado para evitar que los microorganismos entren en el depósito de agua y la contaminen.
- El depósito de polietileno se ha construido con materiales inertes y opacos.
- La bomba de recirculación (opcional) protege el agua de la proliferación bacteriana durante los periodos de reposo a la vez que mantiene un valor de conductividad bajo.
- El montaje en pared es opcional.
- La salida de fondo cónico permite un drenaje completo.
- 06,5038
- 06,5068
- 06,5034
- 06,5064
- 06,5084
- 06,5032
- 06,5062
- 06,5082
- 06,5033
- 06,5063
- 06,5083
- 06,5040
- 06,5070
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 30 a 100 l |
| Para utilizar con (equipo) | Smart2Pure |
| Tipo | Desbordamiento esterilizado |
| Incluye | N/D |
| Material | Polietileno |