Learn More
Agua, para análisis de residuos, analizada con ECD para análisis de pesticidas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10674432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10674432 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10031561 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
2 options
Código de producto. 10674432
Marca: Thermo Scientific Acros 326650010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Punto de ebullición 100.0°C
Fórmula lineal H2O
Fieser 16,383
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Análisis de residuos
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación 0.0002% max.
Viscosidad 0.89 mPa.s (25°C)
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 1 L
Índice de refracción 1.3334
Gravedad específica 1