Learn More
Agua, para análisis de residuos, analizada con ECD para análisis de pesticidas, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Water |
| Punto de ebullición | 100.0°C |
| Fórmula lineal | H2O |
| Fieser | 16,383 |
| Índice Merck | 15, 10237 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02 |
| Grado | Análisis de residuos |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Residuos después de la evaporación | 0.0002% max. |
| Viscosidad | 0.89 mPa.s (25°C) |
| Mostrar más |