Learn More
Gosselin™ Frasco cuadrado de HDPE para muestreo de aguas, tapón a prueba de manipulación, con tiosulfato de sodio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
1 l
Tamaño del tapón:
37 mm
55 mm
Cantidad:
210/caja
85/caja
Descripción
- Tereftalato de polietileno (PET) resistente a roturas o polietileno de alta densidad (HDPE)
- Graduaciones moldeadas
- Tapones de rosca de HDPE a prueba de fugas y a prueba de manipulación
- Con tiosulfato de sodio
- Etiquetas trazables
- Las aberturas grandes minimizan el riesgo de contaminación
- Embalado en película o envasado individualmente
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Incluye | 20 mg/l de tiosulfato sódico |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 210/caja |
Cantidad | 210/caja |
Esterilidad | Estéril |
Color del tapón | Rojo |
Graduaciones | Sí |
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tamaño del tapón | 37 mm |
Mostrar más |
Título del producto
Gosselin™ Frasco cuadrado de HDPE para muestreo de aguas, tapón a prueba de manipulación, con tiosulfato de sodio >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido