Learn More
Brady™ Etiquetas de papel solubles en agua
El producto B-403 se disuelve fácilmente en agua caliente en 30 segundos, sin dejar residuos adhesivos detrás.
113.00€ - 115.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Tipo de adhesivo | Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17869114
|
Brady™
173536 |
50 ft. x 0.75 in. |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17821679
|
Brady™
173534 |
50 ft. x 1.5 in. |
115.00€
1 rollo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La opción perfecta para su uso en laboratorios, seguimiento de activos o usos generales
- Una solución de etiqueta THT para imprimir bajo demanda, fácil de retirar y responsable con el medio ambiente
- Su fácil extracción ahorra tiempo durante el proceso de reetiquetado
- El adhesivo sensible a la presión permite una aplicación rápida y sencilla
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Acrylic | |
White | |
Continua | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +100 °C | |
0.0762 mm | |
15.24 m |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
None | |
Mate | |
Paper | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
50 ft. | |
-94°F to +212°F | |
0.003 in. | |
50 ft. |