Learn More
BINDER™ Juego de suministro de agua
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Tamaño:
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
External, free-standing, set consisting of 20 L fresh water canister with pump and level sensor and 20 L waste water canister, for flexible and independent water supply.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600, KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Water Supply |
| Tamaño | 20 L |