Learn More
Agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 L
Envase:
Lata de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
CAS | 7732-18-5 |
Punto de ebullición | 100,0 °C |
Fórmula molecular | H2O |
Fórmula lineal | H2O |
Sinónimo | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
Clave InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
Nombre IUPAC | oxidano |
Peso molecular (g/mol) | 18.015 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459510 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 444300250 |
A0465910 | Certificado de análisis | 04/09/2024 | 444300250 |
A0457063 | Certificado de análisis | 16/02/2024 | 444300250 |
A0459510 | Certificado de análisis | 24/01/2024 | 444300250 |
A0456338 | Certificado de análisis | 13/09/2023 | 444300250 |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Agua, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido