Learn More
Agua, TraceSELECT™, para análisis de trazas, Honeywell™ Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15617550
Agua, TraceSELECT™, para análisis de trazas, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Código de producto. 15617550
2.5 L, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Envase:
Cubitainer
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Código de producto. 15617550
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 953052.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™, para análisis de trazas
  • Disolventes de alta pureza para análisis de especiación mediante LC-ICP-MS
  • Procedimientos de purificación rigurosos seguidos por espectroscopia UV y pruebas IC e ICP-MS para garantizar una alta pureza química y una alta transmitancia UV
  • Los valores en blanco para las trazas de metal en estos disolventes se encuentran en el rango de ppmm o inferior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02g/mol
Grado TraceSELECT™
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1g/mL at 20°C
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Water
Título del producto
Agua, TraceSELECT™, para análisis de trazas, Honeywell™ Riedel-de Haën™ >