Learn More
Agua, ultrapura, grado espectrofotométrico, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
Descripción
Water ultrapure is used in spectrophotometry and environmental testing. It is also used in conductometric titration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Water |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Información de solubilidad | Miscible with methanol,acetone,ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02 |
| Grado | Espectrofotometría |
| Presión de vapor | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Densidad | 1 |
| Cantidad | 1 L |
| Mostrar más |