Learn More
Agua, ultrapura, grado espectrofotométrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4825003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
11323557 1 L 1 litro
11313557 1 L 1 litro
15411087 4 x 1 L 1 litro
11333557 4 L 4 litros
4 options
Código de producto. 11323557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 019391.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Nivel máximo de impurezas: Residuo de evaporación 2 ppm, conductancia específica a 25 ° 1,5 μ mhos/cm, SiO2 0,01 ppm, metales pesados (como Pb) 0,01 ppm, sustancias que reducen el permanganato PT.
Water ultrapure is used in spectrophotometry and environmental testing. It is also used in conductometric titration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Información de solubilidad Miscible with methanol,acetone,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Espectrofotometría
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densidad 1
Cantidad 1 L
Índice de refracción 1.333
Forma física Líquido