Learn More
Agua, reactivo ultrapuro ULTREX™ II, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de boca estrecha de polietileno
Descripción
- Para su uso en ICP (espectrometría con plasma acoplado inductivamente), análisis de trazas metálicas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
CAS | 7732-18-5 |
Fórmula molecular | H2O |
Sinónimo | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
Clave InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
Nombre IUPAC | oxidano |
Peso molecular (g/mol) | 18.015 |
PubChem CID | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |