Learn More
Memmert™ Baños de agua WTB
Ideal para el control de la temperatura de pomadas, emulsiones, muestras, placas y soluciones nutritivas en laboratorio, así como para el almacenamiento en caliente y la calibración en el segmento industrial.
949.00€ - 1780.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
---|---|
Intervalo de temperatura | Al menos 5 por encima del ambiente hasta 100°C |
Tipo | Baño de agua |
Pantalla | Pantalla gráfica a color de 3,5 in con pantalla táctil |
Temporizador | Temporizador digital desde 1 minuto hasta 99 horas 59 minutos, visual y acústico |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17198974
|
Memmert™
WTB6 |
7,5 L |
949.00€
cada uno |
N/A | ||||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
||||||||||
17178974
|
Memmert™
WTB11 |
10 L |
1020.00€
cada uno |
N/A | ||||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
||||||||||
17188974
|
Memmert™
WTB15 |
17,5 L |
1115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17145951
|
Memmert™
WTB24 |
23,1 L |
1230.00€
cada uno |
N/A | ||||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
||||||||||
16807036
|
Memmert™
WTB35 |
37,5 L |
1554.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17124604
|
Memmert™
WTB50 |
51 L |
1780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Intuitivo, flexible y calibrable: estas tres palabras describen el baño de agua Memmert WTB.
- Tamaños de modelo: 6, 11, 15, 24, 35 y 50
- Intervalo de temperatura de trabajo: + 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + 100 °C
- Intervalo de temperatura de trabajo con unidad de refrigeración Peltier CDP: +10°C a 100°C
- Ajuste de temperatura: Celsius / Fahrenheit
- Control de temperatura: sistema de seguridad de dos etapas para evitar el exceso de temperatura, alarma de exceso de temperatura ajustable individualmente
- Temporizador: temporizador digital desde 1 min. hasta 99 horas 59 min., visual y acústico
- Pantalla remota CustomView personalizable y de manejo intuitivo
- Excelente concepto de manejo: pantalla gráfica a color con pantalla táctil y una navegación sencilla por los menús
- Práctico y robusto: drenaje rápido del agua, fácil de limpiar
- Puede ampliarse de forma flexible con accesorios personalizados (por ejemplo, bomba de circulación, unidad de refrigeración, dispositivo de agitación, soportes para tubos de ensayo)
- Puede calibrarse para ajustes de temperatura precisos (calibración de 2 puntos)
Perfecto para el uso diario en el laboratorio: El recipiente de acero inoxidable de alta calidad con esquinas redondeadas es fácil de limpiar y se puede vaciar completamente a través de la válvula de vaciado estándar sin que queden residuos. Gracias a su diseño compacto y ergonómico, el Memmert WTB cabe en cualquier mesa de laboratorio.
Especificaciones
CE | |
Baño de agua | |
Temporizador digital desde 1 minuto hasta 99 horas 59 minutos, visual y acústico |
Al menos 5 por encima del ambiente hasta 100°C | |
Pantalla gráfica a color de 3,5 in con pantalla táctil | |
50/60 Hz |