Learn More
Lab Armor™ Baño de gránulos sin agua
Bajo mantenimiento y alternativa ecológica a los baños de agua.Estos baños sin agua utilizan gránulos metálicos en lugar de agua, lo que proporciona una uniformidad de temperatura excepcional.
2905.00€ - 2925.00€
Especificaciones
Descripción Baño de gránulos sin agua
Para utilizar con (aplicación) Calentamiento de una gran variedad de muestras y recipientes, incluidas placas de pocillos múltiples, placas Petri y muestras de la parte superior abierta en cualquier ángulo. Los gránulos también se pueden utilizar en un recipiente para congeladores, estufas e incubadoras.
Tensión 220 V
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15311296
Ver documentos
Lab Armor™
10122-05
5 L
2905.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15630034
Ver documentos
Lab Armor™
10122-07
6 L
2925.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Poca necesidad de mantenimiento.
  • Respetuoso con el medio ambiente: los gránulos son reciclables
  • Utilice un 50 % menos de electricidad
  • No se necesitan germicidas
  • Los gránulos mantienen los elementos en su sitio, lo que hace que no sean necesarios gradillas y pesos
  • El baño siempre está listo, lo que elimina los tiempos de calentamiento
  • Funcionamiento más seguro que los baños de aceite
  • El óxido de aluminio seco, inerte y no tóxico garantiza el vaciado, la limpieza y la recarga de las operaciones sin peligro
  • Los gránulos tienen una alta conductividad térmica:180 °C
  • Los gránulos tienen un diámetro de 5 a 8 mm.
Las cuentas no están incluidas; se vende por separado.
Specifications
Specifications
Baño de gránulos sin agua
Calentamiento de una gran variedad de muestras y recipientes, incluidas placas de pocillos múltiples, placas Petri y muestras de la parte superior abierta en cualquier ángulo. Los gránulos también se pueden utilizar en un recipiente para congeladores, estufas e incubadoras.
220 V
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.