Learn More
Labconco™ Estación de pulido de agua WaterPro™ PS
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Tipo:
Kit de inicio PS y PS/UF
Kit de inicio de PS/HPLC y PS HPLC/UF
Modelo:
Híbrido de HPLC/UF WaterPro PS
WaterPro PS y PS/UF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El kit de pulido de UF/química general incluye un cartucho de carbono activado (1), varios cartuchos de desionización de lecho mixto de grado de pulido (3).El kit es necesario para los modelos 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000580, 9000581, 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 9000780 y 9000781.
Información de órdenes
Todos los modelos requieren kits de inicio, que se venden por separado.Dimensiones de la unidad (incluidos los recipientes):20 x 79 x 73 cm (Pr. x An. x Al.).Para modelos de 115 V a 60 Hz/230 V a 50 Hz también disponibles a través de su representante de Fisher Scientific™.
†Viene con válvula para dispensar agua y pistola de tipo I para dispensar agua sin pirógenos de tipo I.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de inicio PS y PS/UF WaterPro |
| Contenido bacteriano | 0.001 CFU/mL |
| Producción diaria | 1 to 250 L |
| Concentración de endotoxinas | <0.001 EU/mL |
| Fuente del agua de suministro | Reverse Osmosis Tap |
| Caudal | 1.1 L/min. |
| Tipo de agua producto | Type 1 |
| Resistividad | 16 to 18.2 MΩ·cm |
| Carbono orgánico total (COT) | <30 ppb |
| Tipo | Kit de inicio PS y PS/UF |
| Mostrar más |