Learn More
Kolmi Hopen™ Waterproof CPE Shoecovers
Wear these CPE shoecovers in the industrial or catering settings.
Marca: Kolmi Hopen™ H10100
64.74 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.65000kg
Descripción
- Desechable y resistente al agua
- Diseñado para que lo utilicen visitantes, pacientes o cuidadores
- Se puede utilizar como objeto de control ambiental en enfoques HACCP y diversas industrias
- El modelo H10150 es más grueso y resistente; se puede utilizar en situaciones de trabajo estático
Especificaciones
M | |
Azul | |
38 cm | |
ISO 9001 |
CPE | |
Sí | |
Industrial |