Learn More
Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves - Elbow Length
Click to view available options
Tamaño:
Grande
Descripción
Safely handle samples from ultra low temperature freezers and cryogenic storage with Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves. Available in elbow, mid-arm, and shoulder-length options.
- Protegen de las salpicaduras
- Cómodos, ligeros y transpirables
- Hebillas laterales que permiten abrocharlos y desabrocharlos rápidamente
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Descripción | Longitud hasta el codo |
Tipo de producto | Guantes criogénicos resistentes al agua |
Tamaño | Grande |
Para utilizar con (aplicación) | Crioconservación |
Longitud (imperial) | 18 in |
Longitud (métrico) | 45,7 cm |