Learn More
Fisherbrand™ Lápiz de pH resistente al agua
La medición del pH es más fácil que nunca gracias al lápiz de pH Fisherbrand™.Un medidor de bolsillo de gama económica diseñado para realizar mediciones de pH sobre la marcha.
Marca: Fisherbrand™ 16417270
74.59 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Estos medidores, exactos y fáciles de utilizar, son adecuados para realizar mediciones rápidas de pH en aplicaciones de agricultura hidropónica, acuicultura, agricultura, piscinas, tareas sencillas de laboratorio y otras aplicaciones de aguas/aguas residuales.
- Precisión de ±0,1 % en todo el intervalo de pH
- Funciones de calibración automática y reconocimiento automático del tampón: calibraciones rápidas y sencillas con solo pulsar un botón
- Sensor de larga duración: el gran volumen de referencia de gel de polímero proporciona una mayor vida útil al sensor, mientras que la unión de referencia única de Kynar™ evita la obstrucción
- Compensación automática de temperatura y hasta tres puntos de calibración para una mayor precisión en todo el intervalo de pH
Especificaciones
±0,1 | |
Desde 0,0 hasta 14,0 | |
LCD, 3,5 dígitos con cuadro indicador | |
16,3 x 4,5 x 3 cm | |
Compensación automática de la temperatura (ATC) |
Automático | |
0.1 | |
IP-67 resistente al agua | |
90 g | |
4 micropilas alcalinas A76 de 1,5 V |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora