Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas WebSeal™ de 96 pocillos cuadrados con alfombrilla de sellado precortada
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación cruzada con los prácticos kits de placas de 96 pocillos que incluyen viales de PTFE o vidrio previamente montado.
Marca:  Thermo Scientific™ 60180-K108
85.41 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15102779
  • 97.08€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación cruzada con los kits de placas de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con alfombrillas de sellado. Estos kits listos para su uso y compatibles con todos los muestreadores automáticos configurados para 96 pocillos se componen de una completa selección de microplacas de 96 pocillos, viales de PTFE o vidrio preinsertado y alfombrillas de sellado de silicona/PTFE.
  • Los prácticos kits de placas de pocillos incluyen viales de PTFE o vidrio preinsertado y alfombrillas de sellado de 96 posiciones. Algunos incluyen una herramienta de corte
  • Alfombrillas que sellan las muestras para su almacenamiento
  • Placas con glas insertado que proporciona una mayor inercia que las placas de PP puro
  • Exclusiva herramienta de corte que permite retirar muestras individuales con el sellado colocado, lo que evita la contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Webseal™
Microplaca
96
Cuadrado
Estrecho
45 mm
Placa de 96 pocillos cuadrados con alfombrilla de sellado - Precortada
1 paq.
Transparente
Silicona/PTFE, Vidrio, Glass
1000 μl
1
1/paq.
7,6 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Microplacas WebSeal™ de 96 pocillos cuadrados con alfombrilla de sellado precortada > 45 mm de alto; 1000 μl; 7,6 mm de diámetro interno.; perfil estrecho; tapón precortado