Learn More
Thermo Scientific™ Kits de placas de 96 pocillos WebSeal™ con tapones individuales
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación de viales antes de usarlos gracias a los kits de placas de 96 pocillos que incluyen viales sellados con tapones individuales.
69.89€ - 83.01€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Línea de productos | Webseal™ |
Color | Transparente |
Tipo de producto | Kit de placas insertadas de vidrio con tapones individuales |
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15102799
|
Thermo Scientific™
60180-K200 |
200 μl | Microplaca de 96 pocillos con septos de silicona/PTFE, precortados, de 45° | Vial: 60180-V108; tapón: 60180-C100 |
83.01€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15112799
|
Thermo Scientific™
60180-K201 |
400 μl | Placa de 96 pocillos profundos con silicona/PTFE, precortada, septos de 45º | Vial: 60180-V109; tapón: 60180-C100 |
78.49€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15122799
|
Thermo Scientific™
60180-K202 |
1200 μl | Placa de 96 pocillos cuadrados con silicona/PTFE, septos de 45º | Vial: 60180-V110; tapón: 60180-C102 |
78.49€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15132799
|
Thermo Scientific™
60180-K203 |
1200 μl | Placa de 96 pocillos cuadrados con silicona/PTFE, precortada, septos de 45° | Vial: 60180-V110; tapón: 60180-C100 |
78.49€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15142799
|
Thermo Scientific™
60180-K204 |
1000 μl | Sistema de gradilla para 96 microtubos. Tapón de PE con septos | Vial: 60180-V111; tapón: 60180-C101 | N/A | ||||
Descripción
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación de viales antes de usarlos gracias a los kits de placas de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con tapones individuales. Estos kits listos para su uso y compatibles con todos los muestreadores automáticos configurados para 96 pocillos se componen de una completa selección de microplacas de 96 pocillos y viales de vidrio con septos y tapones precolocados.
Especificaciones
Estándar | |
Webseal™ | |
Kit de placas insertadas de vidrio con tapones individuales | |
1 |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
1/paq. |