Learn More
Microspec™ Espátulas en forma de cuña
Click to view available options
Cantidad:
25 bolsitas de 20
7500
Paquete individual
Envase:
Sobre Microseal
Sobre Microseal, Ecopack
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
paquete de 7500
Descripción
- Hecho de poliestireno de alto impacto.
- Longitud completa para evitar la contaminación.
- Desechables
- Estéril, fabricación aséptica.
- Reduce la tendencia a la inversión.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Color | Azul |
| Longitud (imperial) | 7,1 in |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Envase | Sobre Microseal |
| Cantidad | 7500 |
| Tamaño (métrico) | 37 x 180 mm |
| Material | Poliestireno de alto impacto |
| Tipo de producto | Espátula |
| Esterilidad | Fabricación aséptica |