Descripción
- New material MICROMIUM™, light and very low contaminant
- Cleanroom apparel compatible from ISO class 4
- Sealed packaging by pair with an Easy Tear system
- Overpack by 25 pairs
- Apparel sterilized by gamma irradiation
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Material | Microporous Fabric |
| Color | Blanco |
| Esterilidad | Estéril |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de tapón | Elastic Ends |
| Tipo de costura | Bound |
| Sin látex | No |
| Longitud (imperial) | 1.64 ft. |
| Longitud (métrico) | 50 cm |