Learn More
Nabertherm™ Horno de pesaje, serie 1100 LT
Diseñado especialmente para la determinación de pérdidas por combustión en el laboratorio.El software incluido registra tanto la temperatura como la pérdida de peso.
9980.00€ - 10730.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 9 L |
---|---|
Temperatura (métrico) | Hasta 1100 °C |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 240 x 230 x 170 mm |
Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 455 x 415 x 980 mm |
Peso (métrico) | 35 kg |
Código de producto | Marca | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17338019
|
Nabertherm™
LW095H1ANL |
B510 |
9980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17348019
|
Nabertherm™
LW095H1ANO |
C550 |
10730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Temperatura máxima:de 1100 °C
- Calefacción por dos lados
- Placas cerámicas calefactoras con un elemento calefactor integral protegido frente a gases y salpicaduras, además de ser fácil de reemplazar
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
- Apertura de aire adicional regulable en la puerta
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- La entrega incluye base, émbolo de cerámica con placa base en el revestimiento del horno, escala de precisión y paquete de software
- 4 escalas disponibles para diferentes pesos máximos y rangos de escala
- Control de procesos y documentación para pérdida de temperatura y combustión a través del paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
9 L | |
240 x 230 x 170 mm | |
35 kg |
Hasta 1100 °C | |
455 x 415 x 980 mm |