Learn More
Sartorius Weighing Pan
Weighing Pan accessory for Cubis™ II
285.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Cubis™ II High-Capacity Micro Balance |
---|---|
Tipo | Weighing Pan |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17997320
|
Sartorius
YWP09-3 |
50 mm |
285.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17938240
|
Sartorius
YWP10-3 |
90 mm |
285.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Cubis™ II Accessory
Especificaciones
Cubis™ II High-Capacity Micro Balance | |
Weighing Pan |