Learn More
Papeles de pesaje, grado 908
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Anchura (métrico):
110 mm
Unit Size:
paquete de 250
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje de todo tipo de sustancias como la harina de remolacha, polvos y líquidos |
| Dimensiones (L x An) | 100 x 100mm |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Material | Papel |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Tipo de producto | Papel de pesaje |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction