Learn More
Fisherbrand™ Papeles de pesaje de grado 908
Código de producto. p-8003198 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 150mm (5,9 x 5,9 pulg.)
95 x 110 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11754576 150 x 150mm (5,9 x 5,9 pulg.) paquete de 250
11744576 95 x 110 mm paquete de 250
2 options
Código de producto. 11754576
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Papel liso con aspecto satinado y resistencia a la humedad.
  • Papel liso de 45 g/m2
  • Con aspecto satinado y resistencia a la humedad
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Pesaje de todo tipo de sustancias como puré de remolacha, polvos y líquidos
Dimensiones (L x An) 150 x 150mm (5,9 x 5,9 pulg.)
Longitud (imperial) 5,9 in
Longitud (métrico) 150 mm
Material Papel
Anchura (imperial) 5,9 in
Anchura (métrico) 150 mm
Tipo de producto Papel de pesaje
Forma Cuadrada