Learn More
Sartorius™ Tablas de pesaje
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
750 x 900 x 750 mm
900 x 600 x 760 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Description
- La alta densidad del material sólido de la mesa proporciona un soporte excelente para que las balanzas satisfagan los requisitos de pesaje más exigentes, como los estipulados para la calibración de pesos mediante comparadores de masa
- Recomendadas si la limpieza del área de pesaje es un requisito fundamental
Specifications
Specifications
| Material | Piedra sintética |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 900 x 600 x 760 mm |
| Peso (métrico) | 300 kg |
| Tipo | Mesa de pesaje |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction